4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451415-1G OR451415-5G
APOSOR451415-1GEA 26.2 CHF
APOSOR451415-1G APOSOR451415-5G
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035504
CAS-Nummer: 6321-11-5