(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451406-1G
OR451406-5G
APOSOR451406-1GEA
40.1
CHF
APOSOR451406-1G
APOSOR451406-5G
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)essigsäure
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)essigsäure
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03419599 CAS-Nummer: 180741-44-0 |