3,5-Dibromsalicylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
OR4514-100G OR4514-25G OR4514-5G
APOSOR4514-100GEA 96 CHF
APOSOR4514-100G APOSOR4514-25G APOSOR4514-5G
3,5-Dibromsalicylsäure
3,5-Dibromsalicylsäure
Formel: C₇H₄Br₂O₃
MW: 295,91 g/mol
Melting Pt: 223…228 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002441
CAS-Nummer: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9