1,8-Naphthyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,8-Diazanaphthalene, Pyrido[2,3-b]pyridine
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 248 CHF
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridin 98%
1,8-Naphthyridine
Formel: C₈H₆N₂
MW: 130,1466 g/mol
Melting Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059751
CAS-Nummer: 254-60-4