(2-Methoxyphenoxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR451310-100G OR451310-25G OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA 318 CHF
APOSOR451310-100G APOSOR451310-25G APOSOR451310-5G
(2-Methoxyphenoxy)essigsäure 98%
(2-Methoxyphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Melting Pt: 123…126 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014352
CAS-Nummer: 1878-85-9