O-Benzyl-DL-serine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: H-DL-OBzl-Ser-OH, H-DL-Ser(Bzl)-OH
OR45125-25G OR45125-5G
APOSOR45125-25GEA 298 CHF
APOSOR45125-25G APOSOR45125-5G
O-Benzyl-DL-serine 96%
O-Benzyl-DL-serine
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Melting Pt: 225 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021724
CAS-Nummer: 5445-44-3
UN: 1728
ADR: 8,II