2,6-Dichlor-4-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4512-25G
OR4512-5G
OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA
101
CHF
APOSOR4512-25G
APOSOR4512-5G
APOSOR4512-1G
2,6-Dichlor-4-nitroanisol 98%
2,6-Dichlor-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₃ MW: 222.03 g/mol Melting Pt: 97…100 °C Flash-Pt: 160 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061129 CAS-Nummer: 17742-69-7 EINECS: 403-350-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |