(5R)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 0 CHF
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(5R)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 147…149 °C/0,06mmHg
Melting Pt: 83…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077791
CAS-Nummer: 66673-40-3