4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Bromophenyl)cyclobutyl-methanone
OR451175-5G
OR451175-1G
APOSOR451175-5GEA
943
CHF
APOSOR451175-5G
APOSOR451175-1G
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone
Formel:
C₁₁H₁₁BrO MW: 239,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03841260 CAS-Nummer: 898790-60-8 |