5-Chinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451147-5G
OR451147-1G
OR451147-10G
APOSOR451147-5GEA
80.1
CHF
APOSOR451147-5G
APOSOR451147-1G
APOSOR451147-10G
5-Chinolincarbonsäure
5-Chinolincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047608 CAS-Nummer: 7250-53-5 |