tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451134-1G OR451134-250MG
APOSOR451134-1GEA 0 CHF
APOSOR451134-1G APOSOR451134-250MG
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate 95%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)carbamate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12028429
CAS-Nummer: 1142211-17-3