2-Iod-4-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 115 CHF
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iod-4-nitrophenol 97%
2-Iod-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
MW: 265.01 g/mol
Melting Pt: 89…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01165664
CAS-Nummer: 89487-91-2