1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Acetyl-3-azetidinecarboxylic Acid
OR451028-5G OR451028-1G
APOSOR451028-5GEA 410 CHF
APOSOR451028-5G APOSOR451028-1G
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406968
CAS-Nummer: 97628-91-6