2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-5-yl)boronic acid
OR45097-1G
OR45097-250MG
APOSOR45097-1GEA
300
CHF
APOSOR45097-1G
APOSOR45097-250MG
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäure
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäure
Formel:
C₄H₅BN₂O₃ MW: 139,910 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08275734 CAS-Nummer: 373384-19-1 |