Chroman-6-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45040-1G OR45040-250MG
APOSOR45040-1GEA 367 CHF
APOSOR45040-1G APOSOR45040-250MG
Chroman-6-carbaldehyde
Chroman-6-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 98…104 °C/0.6mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08146589
CAS-Nummer: 55745-97-6