(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR450085-1G OR450085-250MG
APOSOR450085-1GEA 209 CHF
APOSOR450085-1G APOSOR450085-250MG
(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
(2-Mercapto-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅NO₃S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12027984
CAS-Nummer: 701-23-5