4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylpyridin-4-ol
OR450008-10G
OR450008-25G
OR450008-5G
APOSOR450008-10GEA
126
CHF
APOSOR450008-10G
APOSOR450008-25G
APOSOR450008-5G
4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
4-Hydroxy-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇NO MW: 109,1259 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114156 CAS-Nummer: 18615-86-6 |