2-Brom-4-methylthiazol-5-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
OR450004-25G
APOSOR450004-25GEA 122 CHF
APOSOR450004-25G
2-Brom-4-methylthiazol-5-carbonsäure 95%
2-Brom-4-methylthiazol-5-carbonsäure
Formel: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026784
CAS-Nummer: 40003-41-6