2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,6-Dimethyl-2-hydroxynicotinic acid, 4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR4491-1G
OR4491-100MG
OR4491-5G
APOSOR4491-1GEA
165
CHF
APOSOR4491-1G
APOSOR4491-100MG
APOSOR4491-5G
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234425 CAS-Nummer: 24667-09-2 |