2,3-Dibrompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 262 CHF
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibrompyridin
2,3-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 249…250 °C
Melting Pt: 56…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234014
CAS-Nummer: 13534-89-9