trans-2-Buten
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 1220 CHF
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Buten
trans-2-Buten
Formel: C₄H₈
Siedepunkt: 1 °C
Melting Pt: –105 °C
Dichte: 0.6 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: <–30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
UN: 1012
ADR: 2.1,