Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Hydroxymethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR4418-1G OR4418-250MG OR4418-5G
APOSOR4418-1GEA 64.5 CHF
APOSOR4418-1G APOSOR4418-250MG APOSOR4418-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol 97%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
Formel: C₈H₈N₂O
Melting Pt: 104…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368521
CAS-Nummer: 132213-07-1