(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4416-5G
APOSOR4416-5GEA 237 CHF
APOSOR4416-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,1298 g/mol
Melting Pt: 59.5…63.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738905
CAS-Nummer: 17289-25-7