1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulphonyl chloride
OR4396-1G
OR4396-250MG
OR4396-5G
APOSOR4396-1GEA
71.5
CHF
APOSOR4396-1G
APOSOR4396-250MG
APOSOR4396-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO₃S MW: 259,71 g/mol Melting Pt: 172…174 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD07368558 CAS-Nummer: 52206-05-0 UN: 3261 ADR: 8,III |