5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4386-1G
APOSOR4386-1GEA 64.5 CHF
APOSOR4386-1G
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid 97%
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
Formel: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Melting Pt: 150…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407385
CAS-Nummer: 852180-39-3
UN: 3261
ADR: 8,III