1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4383-25G
OR4383-5G
OR4383-100G
APOSOR4383-25GEA
114
CHF
APOSOR4383-25G
APOSOR4383-5G
APOSOR4383-100G
1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure 99%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272569 CAS-Nummer: 50890-83-0 |