4-(Benzyloxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-HydroxyphenylbenzyletherMonobenzonHydrochinonmonobenzylether
APOSOR4376-25GEA 66.3 CHF
APOSOR4376-25G APOSOR4376-100G APOSOR4376-500G
4-(Benzyloxy)phenol 98%
4-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Melting Pt: 118…122 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002333
CAS-Nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3