3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 220 CHF
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Formel: C5H4BrClS
Siedepunkt: 88 °C/1mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06411087
CAS-Nummer: 40032-81-3
UN: 3265
ADR: 8,III