(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 26.2 CHF
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Melting Pt: 239…242 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010805
CAS-Nummer: 76189-55-4