4-Brom-2,6-dichlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43622-1G
OR43622-5G
OR43622-10G
APOSOR43622-1GEA
61
CHF
APOSOR43622-1G
APOSOR43622-5G
APOSOR43622-10G
4-Brom-2,6-dichlorpyridin 97%
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel:
C₅H₂BrCl₂N Melting Pt: 95…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11848646 CAS-Nummer: 98027-80-6 |