5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-6-chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
OR43598-1G
OR43598-500MG
OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA
305
CHF
APOSOR43598-1G
APOSOR43598-500MG
APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel:
C₅H₄BrClN₂O MW: 223.46 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11840977 CAS-Nummer: 105806-11-9 |