2,4,5-Trichlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43584-1G
OR43584-25G
OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA
26.2
CHF
APOSOR43584-1G
APOSOR43584-25G
APOSOR43584-5G
2,4,5-Trichlorbenzoesäure
2,4,5-Trichlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₃O₂ MW: 225,4600 g/mol Melting Pt: 159…164 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01662044 CAS-Nummer: 50-82-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)