1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR43581-1G OR43581-5G OR43581-10G
APOSOR43581-1GEA 26.2 CHF
APOSOR43581-1G APOSOR43581-5G APOSOR43581-10G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₄H₇BN₂O₂
MW: 125,92 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09414709
CAS-Nummer: 847818-55-7