Methylimidazo[1,2-a]pyridin-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43572-1G
OR43572-5G
APOSOR43572-1GEA
103
CHF
APOSOR43572-1G
APOSOR43572-5G
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-5-carboxylat 98%
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-5-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,1700 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12026020 CAS-Nummer: 88047-55-6 |