6-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43569-1G
OR43569-5G
OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA
27.9
CHF
APOSOR43569-1G
APOSOR43569-5G
APOSOR43569-10G
6-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211.0600 g/mol Melting Pt: 48…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878569 CAS-Nummer: 590417-94-0 |