6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 6-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43564-1G OR43564-5G OR43564-250MG
APOSOR43564-1GEA 52.2 CHF
APOSOR43564-1G APOSOR43564-5G APOSOR43564-250MG
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297,16 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06739133
CAS-Nummer: 877264-77-2