1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Boc-4-Bromo-1H-indazole, 4-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43563-1G
APOSOR43563-1GEA
66.2
CHF
APOSOR43563-1G
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
1-Boc-4-bromo-1H-indazole
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ MW: 297.1500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110271 CAS-Nummer: 926922-37-4 |