5-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43562-500MG
OR43562-5G
OR43562-25G
APOSOR43562-500MGEA
26.2
CHF
APOSOR43562-500MG
APOSOR43562-5G
APOSOR43562-25G
5-Brom-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663982 CAS-Nummer: 875781-17-2 |