7-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43561-1G
OR43561-500MG
APOSOR43561-1GEA
94
CHF
APOSOR43561-1G
APOSOR43561-500MG
7-Brom-2-methyl-2H-indazol
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09870049 CAS-Nummer: 701910-14-7 |