7-Brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Bromo-1-methylindazole
OR43560-250MG
APOSOR43560-250MGEA 26.2 CHF
APOSOR43560-250MG
7-Brom-1-methyl-1H-indazol
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878570
CAS-Nummer: 1000576-59-9