5-Brom-1,7-dimethyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-1,7-dimethylindazole
OR43557-1G
OR43557-250MG
APOSOR43557-1GEA
112
CHF
APOSOR43557-1G
APOSOR43557-250MG
5-Brom-1,7-dimethyl-1H-indazol
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formel:
C₉H₉BrN₂ MW: 225.09 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11226595 CAS-Nummer: 1092352-34-5 |