6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-amine, 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 362 CHF
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Formel: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,27 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10699171
CAS-Nummer: 1053655-59-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III