5-Amino-3-brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43550-1G
OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA
33.2
CHF
APOSOR43550-1G
APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-brom-1-methyl-1H-indazol
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈BrN₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11100026 CAS-Nummer: 1092351-49-9 |