6-Brom-4-chlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 26.2 CHF
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Brom-4-chlorchinolin 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Melting Pt: 123…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00511001
CAS-Nummer: 65340-70-7