5-Brom-2-chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43543-1G OR43543-250MG
APOSOR43543-1GEA 536 CHF
APOSOR43543-1G APOSOR43543-250MG
5-Brom-2-chlorchinolin
5-Bromo-2-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Melting Pt: 71…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437594
CAS-Nummer: 99455-13-7