5-Bromsalicylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
OR43524-100G OR43524-500G
APOSOR43524-100GEA 110 CHF
APOSOR43524-100G APOSOR43524-500G
5-Bromsalicylsäure 98%
5-Bromsalicylsäure
Formel: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Melting Pt: 162…166 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002455
CAS-Nummer: 89-55-4