1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR4352-25G OR4352-100G
APOSOR4352-25GEA 0 CHF
APOSOR4352-25G APOSOR4352-100G
1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol 98%
1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Siedepunkt: 234 °C
Melting Pt: 32…36 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008382
CAS-Nummer: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2