3-Phenylpiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43508-250MG OR43508-5G OR43508-1G
APOSOR43508-250MGEA 59.2 CHF
APOSOR43508-250MG APOSOR43508-5G APOSOR43508-1G
3-Phenylpiperidin 97%
3-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
Siedepunkt: 114 °C/8mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00804860
CAS-Nummer: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7