5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43502-1G OR43502-5G OR43502-10G
APOSOR43502-1GEA 38.3 CHF
APOSOR43502-1G APOSOR43502-5G APOSOR43502-10G
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Formel: C5H2ClN3
MW: 139,5425 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09607700
CAS-Nummer: 36070-75-4