2'-Bromacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
OR4339-100G OR4339-25G OR4339-5G
APOSOR4339-100GEA 95.8 CHF
APOSOR4339-100G APOSOR4339-25G APOSOR4339-5G
2'-Bromacetanilid
2'-Bromacetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Melting Pt: 96.5…100.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00099252
CAS-Nummer: 614-76-6